Learn More
Bicarbonate, solution tampon d’1M, pH 9,0, Thermo Scientific™
47.00€ - 56.66€
Identifiants chimiques
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.01 |
Numéro MDL | MFCD00003528 |
Clé InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
Nom IUPAC | sodium ; carbonate d’hydrogène |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15482939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60116.AK |
250 mL |
47.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60116.AP |
500 mL | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
516892 | |
sodium ; carbonate d’hydrogène |
Spécification
Bicarbonate buffer soln. | |
Solution de tampon 1M | |
Liquide | |
MFCD00003528 | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 |
144-55-8 | |
9.0 | |
CHNaO3 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; carbonate d’hydrogène | |
516892 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante