Learn More
Bicarbonate, solution tampon d’1M, pH 8,0, Thermo Scientific™
54.90€ - 72.90€
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15415719
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63491.AK
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15425719
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63491.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
144-55-8
84.01
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:32139
[Na+].OC([O-])=O
CHNaO3
MFCD00003528
516892
sodium ; carbonate d’hydrogène
Spécification
Bicarbonate buffer soln.
Solution de tampon 1M
Liquide
MFCD00003528
[Na+].OC([O-])=O
84.01
CHEBI:32139
144-55-8
8.0
CHNaO3
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodium ; carbonate d’hydrogène
516892
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante