Learn More
Saint-Gobain Tubulure Bev-A-Line XX
Conçue pour manipuler la plupart des carburants et des lubrifiants industriels, cette tubulure résiste au gonflement et au durcissement causés par les fluides à base d’hydrocarbures. La tubulure pour carburant et lubrifiant Tygon Saint Gobin Performance Plastics™ réduit les risques de défaillance liés aux fissures
575.00€ - 3330.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -51°C |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Translucide |
Max. Operating Temperature (Metric) | 71°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11763139
|
Saint-Gobain
06491-56 |
9,5 mm |
3330.00€
75m |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11753139
|
Saint-Gobain
06491-50 |
4,2 mm |
575.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11713129
|
Saint-Gobain
06491-54 |
6,4 mm |
1240.00€
150m |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Tubulure translucide thermo-collable
- Sans plastifiant
- Adaptée aux denrées alimentaires, boissons, médicaments, utilisation générale et en laboratoire
- Plus économique que la tubulure en PTFE
- Résine conforme aux exigences de la FDA (joint : 21 CFR 177.1520; enveloppe 21 CFR 177.1350)
- Conforme aux normes USP classe VI, USDA et National Formulary
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par chaleur sèche
- Éviter une utilisation avec des solvants forts
Spécification
Autoclavable | |
Stérile | |
71°C |
-51°C | |
Translucide |