Learn More
Buerkle™ Électrovanne d’aération à bouchon à vis
L’électrovanne d’aération à bouchon à vis Buerkle™ est une pièce de rechange à utiliser avec le Jerrican compact Buerkle™.
Marque: Buerkle™ 0435-9200
17.58 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pièce de rechange
- Pour une utilisation avec le Jerrican compact Buerkle™
Spécification
Bouchon à vis de l’électrovanne d’aération | |
Autoclavables | |
PP, PE | |
Jerrican compact |