Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde BetaSil™ Phényl
Les cartouches de garde Thermo Scientific Betasil Phényl sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
411.13€
Spécification
Taux de carbone | 11 % |
---|---|
pH | 2 - 9 |
Granulométrie | 5 μm |
Longueur (métrique) | 10mm |
Porosité | 100 Å |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10784827
|
Thermo Scientific™
70605-014001 |
4 mm | 10mm | 5 μm |
411.13€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les cartouches de garde Thermo Scientific Betasil Phényl sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
Les cartouches de garde et les supports de précolonne sont pratiques, économiques et prolongent efficacement la durée de vie de la colonne. Des cartouches de garde sont disponibles pour toutes les phases Thermo Scientific courantes.
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
- Surface spécifique et taux de carbone élevés
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s'adapte aux montures Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendantes
Spécification
11 % | |
5 μm | |
100 Å | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
L11 |
2 - 9 | |
10mm | |
4 mm | |
oui |