Learn More
Texwipe™ BetaMop™ II
Les propriétés de faible contamination en font la serpillère idéale pour le nettoyage des sols dans des environnements critiques
161.00€ - 410.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Résistant à | Corrosion |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11581214
|
Texwipe™
TX7106 |
Serpillère BetaMop II | Systèmes de seaux d’essorage |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11541224
|
Texwipe™
TX716R |
Tête de serpillère à recharge | BetaMop II |
410.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Durable, absorbant, résistant à la corrosion et peu contaminant ; Autoclavable.
La durabilité, la résistance à la corrosion et les propriétés de faible contamination en font la serpillère idéale pour le nettoyage des sols dans des environnements critiques. La tête de la serpillère en polyester à maille tubulaire haute capacité, sans soudure, assure une excellente absorbance. BetaMop II peut être utilisé avec tous les systèmes de seaux d’essorage. La tête de la serpillère et et la pince sont autoclavables pour une utilisation dans des environnements stériles.
Spécification
Autoclavables | |
Corrosion | |
Polyester |