Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Guard Cartridges
Thermo Scientific BetaBasic CN Guard Cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime.
421.82€
Spécification
Taux de carbone | 5 % |
---|---|
pH | 2 - 9 |
Granulométrie | 5 μm |
Longueur (métrique) | 10mm |
Porosité | 150 Å |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10321115
|
Thermo Scientific™
71705-014001 |
4 mm | 10mm | 5 μm |
421.82€
4 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Thermo Scientific BetaBasic CN Guard Cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime.
Les cartouches de garde et les supports de précolonne sont pratiques, économiques et prolongent efficacement la durée de vie de la colonne. Des cartouches de garde sont disponibles pour toutes les phases Thermo Scientific courantes.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s'adapte aux montures Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendantes
- Colonnes Thermo Scientific extrêmement efficaces et reproductibles Åpoosité adaptée aux petites molécules, aux peptides et aux digestions trypsiques de protéines
- Stabilité aux pH élevés exceptionnelle
Spécification
5 % | |
5 μm | |
150 Å | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
L10 |
2 - 9 | |
10mm | |
200 | |
oui |