Learn More
bêta-ionone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
44.80€ - 141.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-77-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H20O |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.302 |
Numéro MDL | MFCD00001549 |
Clé InChI | PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N |
Synonyme | beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone |
CID PubChem | 638014 |
ChEBI | CHEBI:32325 |
Nom IUPAC | (E)-4-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)but-3en-2-one |
SMILES | CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445413
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13400.22 |
100 g |
44.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455413
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13400.36 |
500 g |
141.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important fragrance chemical used in perfumery. The combination of α-ionone and β-ionone is characteristic of the scent of violets and used with other components in flavoring to recreate their scent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un produit chimique de parfum important utilisé dans la parfumerie. La combinaison de α-ionone et β-ionone est caractéristique du parfum des violettes et utilisée avec d’autres composants dans l’arôme pour recréer leur parfum.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,11 mg/mI à 20C).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
79-77-6 | |
192.302 | |
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N | |
638014 | |
(E)-4-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)but-3en-2-one |
C13H20O | |
MFCD00001549 | |
beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone | |
CHEBI:32325 | |
CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=O)C |
Spécification
beta-Ionone | |
-49°C | |
126°C to 128°C (12 mmHg) | |
C13H20O | |
MFCD00001549 | |
14,5056 | |
Soluble in water (0.11mg/mI at 20°C). | |
CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=O)C | |
192.302 | |
CHEBI:32325 | |
96% |
79-77-6 | |
0.943 | |
112°C (233°F) | |
1.52 | |
1909544 | |
beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone | |
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N | |
(E)-4-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)but-3en-2-one | |
638014 | |
192.3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-224-3
missing translation for 'rtecsNumber' : EN0350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only