Learn More
Bêta-D-ribofuranose1,2,3,5-tétraacétate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
37.89€ - 418.00€
Identifiants chimiques
CAS 13035-61-5
Formule moléculaire C13H18O9
Poids moléculaire (g/mol) 318.278
Numéro MDL MFCD00005358
Clé InChI IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Synonyme beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
CID PubChem 83064
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacétyloxyoxolan-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11475877
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24426.06
5 g
37.89€
5g
11485877
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24426.14
25 g
122.61€
25g
11495877
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24426.22
100 g
418.00€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13035-61-5
318.278
IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
83064
CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
C13H18O9
MFCD00005358
beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
[(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacétyloxyoxolan-2-yl]acétate de méthyle
Spécification
beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
80°C to 83°C
MFCD00005358
beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
−13±0.5° (c=2.4 in Chloroform)
[(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacétyloxyoxolan-2-yl]acétate de méthyle
83064
≥98%
13035-61-5
C13H18O9
94078
IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
318.278
318.28
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-898-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante