Learn More
bêta-bromophénétole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10325980
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 589-10-6
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.06
Numéro MDL MFCD00000234
Clé InChI JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
CID PubChem 68526
Nom IUPAC 2-bromoéthoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Bromophenetole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33.5°C to 34.0°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 144.0°C (40.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OCH2CH2Br
Indice de réfraction 1.5550 to 1.5570
Quantité 100 g
Beilstein 06, 142
Poids de la formule 201.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ß-Bromophenetole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.