Learn More
Solution saline tamponnée BES (2X), Thermo Scientific™
59.40€ - 73.64€
Identifiants chimiques
CAS 66992-27-6
Formule moléculaire C6H14NNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 235.23
Numéro MDL MFCD00217173
Clé InChI CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23671640
Nom IUPAC Sodium ; 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonate
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15494429
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61955.AK
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15404439
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61955.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
66992-27-6
235.23
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Sodium ; 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonate
C6H14NNaO5S
MFCD00217173
23671640
C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
BES-buffered saline
2X
C6H14NNaO5S
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Sodium ; 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonate
23671640
66992-27-6
Liquide
MFCD00217173
C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
235.23
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante