Learn More
Fil de béryllium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, recuit, 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348618
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 cm
50 cm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-41-7
Formule moléculaire Be
Poids moléculaire (g/mol) 9.01
Numéro MDL MFCD00134032
Clé InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
CID PubChem 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nom IUPAC béryllium
SMILES [Be]
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 m
Pourcentage de pureté 99.7%
Odeur Odorless
Poids ≈0.091g/m
Forme Câble