Learn More
Feuille de béryllium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
757.00€ - 2073.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-41-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Be |
Poids moléculaire (g/mol) | 9.01 |
Numéro MDL | MFCD00134032 |
Clé InChI | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds |
CID PubChem | 5460467 |
ChEBI | CHEBI:33783 |
Nom IUPAC | béryllium |
SMILES | [Be] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041642.FF |
25 x 25 mm |
757.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460411
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041642.FI |
50 x 50 mm |
2073.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-41-7 | |
9.01 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
5460467 | |
béryllium |
Be | |
MFCD00134032 | |
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds | |
CHEBI:33783 | |
[Be] |
Spécification
Beryllium foil | |
7440-41-7 | |
Be | |
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds | |
[Be] | |
9.01 | |
CHEBI:33783 | |
Odorless | |
Feuille |
0.25mm (0.01 in.) thick, Vacuum tight | |
(Base des métaux) | |
MFCD00134032 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
béryllium | |
5460467 | |
99.8% | |
≈0.29g/25x25mm |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H330-H350-H372-H315-H319-H317-H335
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-150-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only