Learn More
Feuille de béryllium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,4 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
684.00€ - 1635.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-41-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Be |
Poids moléculaire (g/mol) | 9.01 |
Numéro MDL | MFCD00134032 |
Clé InChI | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds |
CID PubChem | 5460467 |
ChEBI | CHEBI:33783 |
Nom IUPAC | béryllium |
SMILES | [Be] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010105.FF |
25 x 25 mm |
684.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11335739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010105.FI |
50 x 50 mm |
1635.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-41-7 | |
9.01 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
5460467 | |
béryllium |
Be | |
MFCD00134032 | |
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds | |
CHEBI:33783 | |
[Be] |
Spécification
Beryllium foil | |
7440-41-7 | |
Be | |
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds | |
[Be] | |
9.01 | |
CHEBI:33783 | |
Odorless | |
Feuille |
0.1mm (0.004 in.) thick, Vacuum tight | |
(Base des métaux) | |
MFCD00134032 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
béryllium | |
5460467 | |
99.4% | |
≈0.12g/25x25mm |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H330-H350-H372-H315-H319-H317-H335
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-150-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Beryllium foil
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only