Learn More
Berkshire™ 3000 lingettes spécialisées présaturées SatPax™
Pour une utilisation dans les environnements de salles blanches de classe ISO 3 à 5 et supérieures
56.05€
Spécification
Type de produit | Essuyeurs IPA pré-saturés |
---|---|
Longueur (impériale) | 9 in |
Longueur (métrique) | 22,86 cm |
Largeur (impériale) | 9 in |
Largeur (métrique) | 22,86 cm |
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12837153
|
Berkshire™
SPX3000.001.12 |
Essuyeurs IPA pré-saturés | Pour une utilisation dans les salles blanches de classe ISO 3 à 5 et plus, pour le nettoyage humide de surfaces critiques où le contrôle des solvants inflammables et des concentrations de solvants inflammables est nécessaire. |
56.05€
30 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Les lingettes en polyester tricoté résolvent les problèmes de sécurité associés au stockage, au mélange et à la distribution des solvants ; améliorent également le processus de nettoyage
- Procédé de bord soudé breveté pour une contamination réduite des fibres
- présaturée avec des concentrations et une saturation homogènes d’eau IPA / DI
Informations sur la commande
Mesure 9 x 9 po (23 x 23 cm). 30 feuilles pliées en J disponibles par sachet flexible refermable.
Spécification
Essuyeurs IPA pré-saturés | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
145 | |
Scellé | |
2 plis |
9 in | |
9 in | |
Tricot de polyester | |
RoHS, REACH | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
Alcool isopropylique à 70%, eau désionisée à 30%. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SatPax 70% IPA / 30% DI H2O
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol