Learn More
Berkshire™ Lingettes pour salle blanche Pro-Wipe™ 880
Pour les applications de classe ISO 5 (classe 100)
555.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes pour salle blanche Pro-Wipe™ 880 |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Autoclavable | Autoclavable |
Poids de base | 71,4 |
Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17571986
|
Berkshire™
PW880.0810.12 |
8 in |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 100 % polypropylène, sans cellulose
- Ces lingettes offrent une excellente résistance chimique, une grande absorbance et une faible teneur ionique et en éléments extractibles
- Les multiples couches microfibres produisent une matière souple qui ne raye pas et n’abrase pas les pièces les plus sensibles
Informations sur la commande
Poids de base :71,4 g/m2.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Pro-Wipe™ 880 | |
Autoclavable | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Pour le nettoyage de l’équipement, l’essuyage dans les zones de préparation des composants, de mélange et de lavage |
Polypropylène | |
71,4 | |
Pour une utilisation dans les environnements de salles blanches de classe ISO 5 et plus, idéales pour le nettoyage de l’équipement et l’absorption des déversements, l’élimination des agents d’attaque chimique, des acides et d’autres déversements de produits chimiques |