Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips en polyester tricoté
Pour le nettoyage des zones rainurées, à fentes et à recoins
392.00€ - 445.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO Class 4 |
---|---|
Couleur de la poignée | Green |
Type de produit | Swab |
Matériau de la pointe | Polyester |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Longueur (métrique) de la pointe | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Longueur (métrique) de la pointe | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17228650
|
Berkshire™
LTP70F.20 |
59mm | 10.9mm | Flexible |
445.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12896804
|
Berkshire™
LTP125.5 |
100 mm | 2,5mm | Rigide |
392.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Tête en polyester tricoté à filaments continus
- Manche court en polypropylène avec une tête rigide
- Tête thermoformée
- Blanchis et conditionnés en salle blanche de classe 10 (ISO 4)
- Autoclavables
Spécification
ISO Class 4 | |
Green | |
Swab | |
Polyester |