Learn More
Berkshire™ 770 lingettes Durx™
Pour les applications de classe ISO 5 (classe 100)
975.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes pour salle blanche Durx™ 770 |
---|---|
Matériau | Polyester Cellulose |
Compatibilité | Solutions de nettoyage et de désinfection courantes |
Autoclavable | Autoclavable |
Poids de base | 65,8 |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12716045
|
Berkshire™
DR770.1212.20 |
12 in |
975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 55 % de cellulose hydroentangle mécanique / 45 % de polyester avec liant non ionique exclusif
- Bonne compatibilité avec l’IPA et d’autres solvants
- Faible génération de fibres et de particules
- Doux, très absorbant et durable
- Combinaison critique de la résistance au polyester synthétique avec les caractéristiques absorbantes de la cellulose
Informations sur la commande
Poids de base, 65,8g/m2.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Durx™ 770 | |
Solutions de nettoyage et de désinfection courantes | |
65,8 |
Polyester Cellulose | |
Autoclavable | |
RoHS |