Learn More
Berkshire™ BlueSorb™ 750 Wipers
For ISO Class 5 (Class 100) applications
1275.00€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Wipe |
---|---|
Matériau | Polyester Cellulose |
Autoclavable | Autoclavable |
Poids de base | 67.2 |
Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15520963
|
Berkshire™
BS750.0909.20 |
22.86 cm | 22.86 cm |
1275.00€
6000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pure, nonwoven polyester-cellulose blend is highly sorbent and durable
- Ideal for workmat or visual inspection background
- Blue color allows for segregating by critical environment process areas
- Excellent wet and dry strength
Informations sur la commande
Basis weight: 67.2g/m2
Spécification
Cleanroom Wipe | |
Autoclavable | |
RoHS 2002/05, REACH | |
For cleaning and maintenance in laboratories recommended for use in ISO Class 5 to 8 cleanroom | |
Non-sterile |
Polyester Cellulose | |
67.2 | |
Blue | |
For aerospace, defense electronics, food processing, computer assembly and semiconductor, circuit board, pharmaceutical and biomedical device manufacturing |