Learn More
Benzyltrimethylammonium hydroxyde, solution à 40 % en poids dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10425565
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-85-6, 67-56-1
Formule moléculaire C10H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 167.252
Numéro MDL MFCD00008281
Clé InChI NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
CID PubChem 66854
Nom IUPAC Benzyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium hydroxide
Couleur Jaune
Note relative au nom 40 wt. %solution in Methanol
% min. CAS 39.0, 59.0
% max. CAS 41.0, 61.0
Formule linéaire C6H5CH2N(CH3)3OH
Fieser 01,1252; 05,29; 08,36; 12,48; 05,30
Densité 0.9250g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 167.25
Pourcentage de pureté ≥40%
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 0.925
Quantité 5 L
Point d’éclair 15°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyltrimethylammonium hydroxide, 40 wt% solution in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.