Learn More
Chlorure de benzyltriméthylammonium, 50 wt.% de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10229683
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-93-9, 7732-18-5
Formule moléculaire C10H16ClN
Poids moléculaire (g/mol) 185.70
Numéro MDL MFCD00011782
Clé InChI KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
CID PubChem 5963
Nom IUPAC Benzyl(triméthyl)azanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium chloride
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 50 wt. % Solution in Water
% min. CAS 49.0
% max. CAS 51.0
Formule linéaire C6H5CH2N(CH3)3Cl
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Densité 1.0440g/mL
Poids de la formule 185.7
Pourcentage de pureté ≥49%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.445
Gravité spécifique 1.044
Quantité 1 kg
Forme physique Liquide