Learn More
Chlorure de Benzyloxyacétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11915091
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19810-31-2
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.62
Clé InChI QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyloxyacetyl chloride, 2-benzyloxy acetyl chloride, benzyloxy acetyl chloride, benzyloxyacetylchloride, benzyloxy-acetyl chloride, benzyloxyacetic acid chloride, acetyl chloride, phenylmethoxy, acetyl chloride, benzyloxy, alpha-benzyloxy acetyl chloride, bnoch2cocl
CID PubChem 177085
Nom IUPAC Chlorure de 2-phénylméthoxyacétyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(=O)Cl
Spécification
Point d’ébullition 105°C to 107°C (5.0 Torr)
Nom chimique ou matériau Benzyloxyacetyl chloride
Couleur Blanc
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min. as methyl ester (GC)
Point d’éclair >110°C
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 95%
Spectre IR Authentique
Gravité spécifique 1.189
Densité 1.1890g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyloxyacetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.