Learn More
Benzylamine sur PS, 2,0-3,0 mmol/g, Thermo Scientific™
91.90€ - 331.00€
Identifiants chimiques
CAS 89551-24-6
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.156
Numéro MDL MFCD00130502
Clé InChI WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
CID PubChem 7504
ChEBI CHEBI:40538
Nom IUPAC Phénylméthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358806
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19471.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11368806
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19471.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
89551-24-6
107.156
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
7504
Phénylméthanamine
C7H9N
MFCD00130502
benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
CHEBI:40538
C1=CC=C(C=C1)CN
Spécification
Benzylamine on polystyrene
C7H9N
benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
C1=CC=C(C=C1)CN
107.156
CHEBI:40538
Air Sensitive
89551-24-6
MFCD00130502
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Phénylméthanamine
7504
2.0 to 3.0mmol/g
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante