Learn More
Éther de benzyle phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10153094
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 946-80-5
Formule moléculaire C13H12O
Poids moléculaire (g/mol) 184.24
Numéro MDL MFCD00020660
Clé InChI BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
CID PubChem 70352
Nom IUPAC Phénoxyméthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl phenyl ether
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37°C to 41°C
Couleur Marron-orange
Point d’ébullition 286°C to 287°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OC6H5
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl phenyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.