Learn More
Chlorhydrate de glycinate de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.20€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2462-31-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.65 |
Numéro MDL | MFCD00035442 |
Clé InChI | VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzyl glycinate hydrochloride, benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine benzyl ester hydrochloride, h-dl-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate hcl, h-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate, h-gly-obzl hcl, glycine benzyl ester hcl, glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride |
CID PubChem | 11701227 |
Nom IUPAC | benzyle 2-aminoacétate ; chlorhydrate |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459370
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50247.03 |
1 g |
36.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469370
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50247.06 |
5 g |
127.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2462-31-9 | |
201.65 | |
VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N | |
11701227 | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN.Cl |
C9H12ClNO2 | |
MFCD00035442 | |
benzyl glycinate hydrochloride, benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine benzyl ester hydrochloride, h-dl-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate hcl, h-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate, h-gly-obzl hcl, glycine benzyl ester hcl, glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride | |
benzyle 2-aminoacétate ; chlorhydrate |
Spécification
Benzyl glycinate hydrochloride | |
139°C to 140°C | |
H2NCH2CO2CH2C6H5·HCl | |
benzyl glycinate hydrochloride, benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine benzyl ester hydrochloride, h-dl-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate hcl, h-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate, h-gly-obzl hcl, glycine benzyl ester hcl, glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN.Cl | |
201.65 | |
201.65 |
2462-31-9 | |
C9H12ClNO2 | |
MFCD00035442 | |
VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N | |
benzyle 2-aminoacétate ; chlorhydrate | |
11701227 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only