Learn More
Chloroformate de benzyle, 97 % en poids, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10222870
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Chloroformate de benzyle, 97 % en poids, stabilisé, Acros Organics, quantité :500 g, emballage :flacon en verre, point d’ébullition :178,0°C à 180,0°C, non désigné, point de fusion :-20,0°C, poids moléculaire :170,6, pourcentage de pureté :97 % en poids, plage de pourcentage de dosage :96 % min (GC), Beilstein :06 437
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-53-1, 100-44-7
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
Clé InChI HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
CID PubChem 10387
Nom IUPAC Benzyle carbonochloridate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl chloroformate
Point de fusion -20.0°C
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 178.0°C to 180.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO2CH2C6H5
Indice de réfraction 1.5160 to 1.5180
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06,437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Merck Index 15,1801
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Stabilisateur 0.1% anhydrous sodium carbonate
Viscosité 2.36 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 97 wt%
Forme physique Liquide