Learn More
Chlorure de benzyle, 99 %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzyl chloride |
Note relative au nom | Stabilized, Pure |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -39.0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.1000g/mL |
Point d’ébullition | 179.0°C |
Point d’éclair | 67°C |
Spectre IR | Authentic |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Benzyl chloride, stabilized
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.