Learn More
Benzylbenzoate, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
46.03€ - 405.02€
Identifiants chimiques
CAS | 120-51-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.25 |
Numéro MDL | MFCD00003075 |
Clé InChI | SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate |
CID PubChem | 2345 |
ChEBI | CHEBI:41237 |
Nom IUPAC | benzyl benzoate |
SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10654752
|
Thermo Scientific Acros
105862500 |
250 mL | Flacon en verre |
46.03€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10396210
|
Thermo Scientific Acros
105860010 |
1 L | Flacon en verre |
111.56€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10607744
|
Thermo Scientific Acros
105860051 |
5 L | Récipient en plastique |
405.02€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
120-51-4 | |
212.25 | |
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N | |
2345 | |
benzyl benzoate |
C14H12O2 | |
MFCD00003075 | |
ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate | |
CHEBI:41237 | |
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Benzyl benzoate | |
120-51-4 | |
100.0 | |
Incolore | |
323.0°C | |
Authentique | |
C14H12O2 | |
1.5670 to 1.5700 | |
09, 121 | |
1.118 | |
Solubility in water: 15.3mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether,insoluble in glycerol | |
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
212.25 | |
CHEBI:41237 | |
212.25 | |
Liquide |
0.3mg KOH/g max. | |
99.0 | |
18.0°C to 20.0°C | |
1.1180g/mL | |
147°C | |
99% min. (GC) | |
C6H5CO2CH2C6H5 | |
MFCD00003075 | |
15, 1130 | |
ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate | |
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N | |
benzyl benzoate | |
2345 | |
10.9 mPa.s (25°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-402-9
- Benzyl benzoate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only