Learn More
Benzoate de benzyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
24.80€ - 106.00€
Identifiants chimiques
CAS | 120-51-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.25 |
Numéro MDL | MFCD00003075 |
Clé InChI | SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate |
CID PubChem | 2345 |
ChEBI | CHEBI:41237 |
Nom IUPAC | Benzoate de benzyle |
SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03258.30 |
250 g |
24.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03258.0B |
1000 g |
52.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03258.0E |
2500 g |
106.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Benzyl benzoate is used as repellent for chiggers, ticks, and mosquitoes. It is an effective and inexpensive topical treatment for human scabies. It has vasodilating and spasmolytic effects and is present in many asthma and whooping cough drugs. It is also a dye carrier, solvent for cellulose derivatives, plasticizer, and fixative in the perfume industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéMiscible avec l’éthanol, l’alcool, le chloroforme, l’éther, les huiles.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
Identifiants chimiques
120-51-4 | |
212.25 | |
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N | |
2345 | |
Benzoate de benzyle |
C14H12O2 | |
MFCD00003075 | |
ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate | |
CHEBI:41237 | |
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Benzyl benzoate | |
18°C to 20°C | |
323°C to 324°C | |
C14H12O2 | |
1.568 | |
UN3082 | |
14,1127 | |
Miscible with ethanol,alcohol,chloroform,ether,oils. | |
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
212.25 | |
CHEBI:41237 | |
≥99% |
120-51-4 | |
1.112 | |
147°C (296°F) | |
C6H5CO2CH2C6H5 | |
MFCD00003075 | |
2049280 | |
ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate | |
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N | |
Benzoate de benzyle | |
2345 | |
212.25 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-402-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DG4200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only