Learn More
Azoture de benzyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
70.85€ - 1040.18€
Identifiants chimiques
CAS | 622-79-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.154 |
Numéro MDL | MFCD00013836 |
Clé InChI | UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | azidomethyl benzene, benzyl azide, benzylazide, benzene, azidomethyl, alpha-azidotoluene, toluene, .alpha.-azido, unii-hfd57z7j9j, .alpha.-azidotoluene, ccris 8029 |
CID PubChem | 12152 |
Nom IUPAC | azidométhylbenzène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032635.04 |
2 g |
70.85€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032635.09 |
10 g |
253.26€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032635.18 |
50 g |
1040.18€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Benzyl azide is used in the synthesis of 1,2,3-triazole derivatives. It serves as a reagent used to introduce a PhCH2N group into a molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
622-79-7 | |
133.154 | |
UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N | |
12152 | |
C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-] |
C7H7N3 | |
MFCD00013836 | |
azidomethyl benzene, benzyl azide, benzylazide, benzene, azidomethyl, alpha-azidotoluene, toluene, .alpha.-azido, unii-hfd57z7j9j, .alpha.-azidotoluene, ccris 8029 | |
azidométhylbenzène |
Spécification
Benzyl azide | |
1.0655 | |
43°C (110°F) | |
C7H7N3 | |
MFCD00013836 | |
Insoluble in waterMiscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water. | |
C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-] | |
133.154 | |
133.15 |
622-79-7 | |
82°C to 85°C (16 mm) | |
94% | |
1.5341 | |
azidomethyl benzene, benzyl azide, benzylazide, benzene, azidomethyl, alpha-azidotoluene, toluene, .alpha.-azido, unii-hfd57z7j9j, .alpha.-azidotoluene, ccris 8029 | |
UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N | |
azidométhylbenzène | |
12152 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'rtecsNumber' : XS6650000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Benzyl azide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Benzyl azide
RUO – Research Use Only