Learn More
Alcool benzylique, Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15631270
Click to view available options
Quantité:
4 x 25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (GC)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
% max. CAS ≤100.0000%
Point de fusion -16°C to -13°C (literature)
Densité 1.045 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 205.3°C
Point d’éclair 100.4°C
Conditionnement Glass Bottle
Formule linéaire C6H5CH2OH
Quantité 4 x 25 mL
Beilstein 878307
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté >99%
Qualité ACS Reagent