Learn More
Alcool benzylique, multiofficinal, NF, J.T.Baker™
Code produit. 15518514
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre ambré à col étroit
Flacon en verre ambré à col étroit, avec septum
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Alcohol
Point d’éclair 93.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit, avec septum
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1L = 1.05kg
Poids de la formule 108.14
Qualité Multiofficinal / NF