Learn More
Alcool benzylique, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
94.27€ - 166.83€
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10330494
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
391220010
1 L Flacon en verre
94.27€
1L
11350866
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
391220025
2.5 L Flacon en verre
166.83€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Identifiants chimiques
100-51-6
108.14
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
244
Phénylméthanol
C7H8O
MFCD00004599,MFCD03792087
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CHEBI:17987
OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Benzyl alcohol
0.001 meq/g max.
-15.0°C
205.0°C
Authentique
C6H5CH2OH
MFCD00004599,MFCD03792087
1.044
Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
OCC1=CC=CC=C1
108.14
CHEBI:17987
108.14
Analyse
0.002 meq/g max.
100-51-6
1.0440g/mL
96°C
C7H8O
1.5380 to 1.5410
15, 1127
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Phénylméthanol
244
6.6 mPa.s (20°C)
≥99.5%
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.EN CAS D’INGESTION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-859-9
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.