Learn More
Peroxyde de benzoyle, 97 % (poids sec), humide avec 25 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
24.82€ - 106.53€
Identifiants chimiques
CAS | 94-36-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H10O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 242.23 |
Numéro MDL | MFCD00003071 |
Clé InChI | OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide |
CID PubChem | 7187 |
ChEBI | CHEBI:82405 |
Nom IUPAC | Benzènecarboperoxoate de benzoyle |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13174.18 |
50 g |
24.82€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13174.30 |
250 g |
42.91€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13174.0B |
1000 g |
106.53€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Benzoyl peroxide is widely utilized as a radical initiator to induce polymerizations. It finds applications for acne treatment, for bleaching flour, hair and teeth and for cross-linking polyester resins. It also has major applications in antiseptic and bleaching properties. It serves as a catalyst for polyester thermoset resins and as a hardener to start the polymerization process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe peroxyde de benzoyle est largement utilisé comme un initiateur radicalaire pour induire des polymérisations. Il trouve des applications pour le traitement de l’acné, pour le blanchiment de la farine, des cheveux et des dents et pour les résines polyester réticulées. Il a également des applications majeures dans les propriétés antiseptiques et de blanchiment. Il sert de catalyseur pour les résines thermodurcissables en polyester et de durcisseur pour démarrer le processus de polymérisation.
Solubilité
Soluble dans l’éther et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les oxydants forts, les agents réducteurs, les acides, les bases, les alcools et les métaux.
Identifiants chimiques
94-36-0 | |
242.23 | |
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N | |
7187 | |
Benzènecarboperoxoate de benzoyle |
C14H10O4 | |
MFCD00003071 | |
benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide | |
CHEBI:82405 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2 |
Spécification
Benzoyl peroxide | |
(poids sec), humide avec 25 % d’eau | |
MFCD00003071 | |
984320 | |
benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide | |
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N | |
Benzènecarboperoxoate de benzoyle | |
7187 | |
242.23 |
94-36-0 | |
C14H10O4 | |
UN3104 | |
14,1116 | |
Soluble in ether and chloroform. Slightlysoluble in ethanol. Insoluble in water. | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2 | |
242.23 | |
CHEBI:82405 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H242-H319-H317
Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P210-P220-P234-P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P363-P501c
H242-H317-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,2
missing translation for 'einecsNumber' : 202-327-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DM8575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Benzoyl peroxide, wet with 25% water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Peroxyde organique Type C et D
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Dibenzoyl peroxide
RUO – Research Use Only