Learn More
Chlorure de benzoyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.50€ - 110.00€
Identifiants chimiques
CAS | 98-88-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5ClO |
Numéro MDL | MFCD00000653 |
Clé InChI | PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36 |
CID PubChem | 7412 |
ChEBI | CHEBI:82275 |
Nom IUPAC | Chlorure de benzoyle |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14107.30 |
250 g |
28.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14107.0B |
1000 g |
46.10€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14107.0I |
5000 g | |||||||
Description
Benzoyl chloride is widely utilized for the synthesis of peroxides. It is employed in the production of dyes and perfumes. It also serves in the manufacturing of pharmaceuticals and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de benzoyle est largement utilisé pour la synthèse des peroxydes. Il est utilisé dans la production de colorants et de parfums. Il sert également à la fabrication de produits pharmaceutiques et de résines.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éther, au benzène, au disulfure de carbone et au chlorure de tétra de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les alcools.
Identifiants chimiques
98-88-4 | |
MFCD00000653 | |
benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36 | |
CHEBI:82275 |
C7H5ClO | |
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N | |
7412 | |
Chlorure de benzoyle |
Spécification
Benzoyl Chloride | |
°C to 1°C | |
197°C to 199°C | |
≥99% | |
1.5535 | |
UN1736 | |
14,1112 | |
Miscible with water,ether,benzene,carbon disulfide and carbon tetra chloride. | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
140.566 | |
CHEBI:82275 | |
≥99% |
98-88-4 | |
1.211 | |
69°C (156°F) | |
C7H5ClO | |
MFCD00000653 | |
Moisture sensitive | |
benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36 | |
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de benzoyle | |
7412 | |
140.57 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H302-H312-H332-H317-H227
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H311+H331-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE DE BENZOYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-710-8
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’humidité
Recommended Storage : Température ambiante
- Benzoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.