Learn More
Chlorure de benzoyle, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10157030
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-88-4
Formule moléculaire C7H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 140.57
Numéro MDL MFCD00000653
Clé InChI PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
CID PubChem 7412
ChEBI CHEBI:82275
Nom IUPAC Chlorure de benzoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyl chloride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1.0°C
Densité 1.2100g/mL
Point d’ébullition 198.0°C
Point d’éclair 93°C
Résidus d’allumage 0.005% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCl
Indice de réfraction 1.5520 to 1.5540
Quantité 2.5 kg
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Merck Index 15, 1115
Gravité spécifique 1.21
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4
Viscosité 0.0012 Pas (30°C)
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Liquide