Learn More
Benzophénone oxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.00€ - 89.10€
Identifiants chimiques
CAS | 574-66-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.24 |
Numéro MDL | MFCD00051461 |
Clé InChI | DNYZBFWKVMKMRM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzophenone oxime, diphenylmethanone oxime, benzophenoxime, methanone, diphenyl-, oxime, diphenyl ketoxime, benzophenoneoxime, diphenylmethylene hydroxylamine, benzophenone, oxime, unii-2dlj8c37dq, diphenylketone oxime |
CID PubChem | 11324 |
Nom IUPAC | N-benzhydrylidène-hydroxylamine |
SMILES | ON=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10707782
|
Thermo Scientific Acros
342330050 |
5 g | Flacon en verre |
29.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10439091
|
Thermo Scientific Acros
342330250 |
25 g | Flacon en verre |
89.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
574-66-3 | |
197.24 | |
DNYZBFWKVMKMRM-UHFFFAOYSA-N | |
11324 | |
ON=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C13H11NO | |
MFCD00051461 | |
benzophenone oxime, diphenylmethanone oxime, benzophenoxime, methanone, diphenyl-, oxime, diphenyl ketoxime, benzophenoneoxime, diphenylmethylene hydroxylamine, benzophenone, oxime, unii-2dlj8c37dq, diphenylketone oxime | |
N-benzhydrylidène-hydroxylamine |
Spécification
Benzophenone oxime | |
574-66-3 | |
100.0 | |
Blanc | |
98% | |
C6H5CNOH(C6H5) | |
15, 1100 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hexane,soluble in benzene(warm),chloroform,,dichloromethane,ethyl acetate,methanol | |
ON=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
197.24 | |
197.24 | |
Poudre |
98% | |
97.5 | |
140°C to 144°C | |
Authentique | |
C13H11NO | |
MFCD00051461 | |
benzophenone oxime, diphenylmethanone oxime, benzophenoxime, methanone, diphenyl-, oxime, diphenyl ketoxime, benzophenoneoxime, diphenylmethylene hydroxylamine, benzophenone, oxime, unii-2dlj8c37dq, diphenylketone oxime | |
DNYZBFWKVMKMRM-UHFFFAOYSA-N | |
N-benzhydrylidène-hydroxylamine | |
11324 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-373-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DJ1810000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Benzophenone oxime
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.