Learn More
Étalon de point de fusion d’acide benzoïque, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1 g
Description
Étalon point de fusion
• Gamme large de témperatures
• Utilisable avec tous les appareils point de fusion
• Prêt à l'emploi
• Certificats d'analyse et fiche de sécurité disponibles sur le site internet
• Précision ±0,3°C
• Acide benzoïque
• Gamme large de témperatures
• Utilisable avec tous les appareils point de fusion
• Prêt à l'emploi
• Certificats d'analyse et fiche de sécurité disponibles sur le site internet
• Précision ±0,3°C
• Acide benzoïque
Spécification
Spécification
Conditionnement | 1 g |
Quantité | 1 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MELTING POINT STANDARD BENZOIC ACID 121 to 123°C
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.