Learn More
Acide benzoïque, 99,6+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10799911
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-85-0
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Clé InChI WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
CID PubChem 243
ChEBI CHEBI:30746
Nom IUPAC acide benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 123.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 249.0°C
Point d’éclair 121°C
Résidus d’allumage 0.005% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CO2H
Quantité 2 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.005% max. (in methanol)
Forme physique Poudre cristalline