Learn More
Acide benzoïque, 99,5+ %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
87.45€ - 90.85€
Identifiants chimiques
CAS | 65-85-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O2 |
Numéro MDL | 2398 |
Description
Acide benzoïque, 99,5+ %, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
65-85-0 | |
C7H6O2 | |
2398 |
Spécification
65-85-0 | |
Blanc | |
249°C | |
C7H6O2 | |
122.12g/mol |
121°C | |
2.5 to 3.5 | |
Récipient de poudre en plastique | |
2398 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Benzoic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.