Learn More
Acide benzoïque, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10422801
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-85-0
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.123
Numéro MDL MFCD00002398
Clé InChI WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
CID PubChem 243
ChEBI CHEBI:30746
Nom IUPAC acide benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
Note relative au nom For analysis
Point de fusion 121,0°C à 123,0°C
Point d’ébullition 249,0°C
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire C6H5CO2H
Beilstein 09, 92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15, 1093
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :3 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène, l’éther, le chloroforme, le ccl4, le disulfure de carbone et la térébenthine
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analyse
Quantité 1kg
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline fine