Learn More
Solution de benzoate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzoate |
Concentration | 1g/L |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 100 mL |
Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
Solvant ou matrice | H2O |
Forme physique | Liquide |