Learn More
Acide benzo[b]furane-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
96.80€ - 749.00€
Identifiants chimiques
CAS 317830-83-4
Formule moléculaire C8H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.95
Numéro MDL MFCD06801687
Clé InChI DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
CID PubChem 23438904
SMILES OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15471579
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64389.MD
250 mg
96.80€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15451579
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64389.03
1 g
340.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15461579
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64389.06
5 g
749.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
317830-83-4
161.95
DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
23438904
C8H7BO3
MFCD06801687
benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
Spécification
Benzo[b]furan-3-boronic acid
C8H7BO3
9479377
DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
(1-benzofurane-3-yl)acide boronique
23438904
98%
317830-83-4
MFCD06801687
benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
161.95
161.95
Solide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : –30°C à –10°C
Recommended Storage : Stockage à -20°C