Learn More
Acide benzo[b]furane-2boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10316584
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98437-24-2
Formule moléculaire C8H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.95
Numéro MDL MFCD00236019
Clé InChI PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
CID PubChem 2776266
Nom IUPAC Acide 1-benzofuran-2-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-2-boronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112.0°C to 114.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 2.5%
Poids de la formule 161.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzo¢b!furan-2-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.