Learn More
Acide benzo[b]furane-2,5-diboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15459797
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid
CAS 913835-69-5
Point de fusion 293°C to 295°C
Formule moléculaire C8H8B2O5
Numéro MDL MFCD08436058
Quantité 250 mg
Synonyme benzofuran-2,5-diboronic acid, benzofuran-2,5-diyldiboronic acid, benzofuran-2,5-yldiboronic acid, boronic acid, 2,5-benzofurandiylbis-9ci, 5-dihydroxyboranyl-1-benzofuran-2-ylboronic acid, acmc-209r9u, benzo b furan-2,5-diboronic acid, 1-benzofuran-2,5-diyldiboronic acid
Clé InChI LCHGNXMXVDSVAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OC(=C2)B(O)O)(O)O
Nom IUPAC acide (2-borono-1-benzofuran-5-yl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 205.767
CID PubChem 44119346
Poids de la formule 205.77
Pourcentage de pureté 98%