Learn More
Benzhydrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.40€ - 76.20€
Identifiants chimiques
CAS | 91-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.24 |
Numéro MDL | MFCD00004488 |
Clé InChI | QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl |
CID PubChem | 7037 |
Nom IUPAC | Diphénylméthanol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10060710
|
Thermo Scientific Acros
105391000 |
100 g | Flacon en plastique |
31.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10417480
|
Thermo Scientific Acros
105395000 |
500 g | Flacon en plastique |
76.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
91-01-0 | |
184.24 | |
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N | |
7037 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O |
C13H12O | |
MFCD00004488 | |
benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl | |
Diphénylméthanol |
Spécification
Benzhydrol | |
91-01-0 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
160°C | |
Authentique | |
C13H12O | |
MFCD00004488 | |
15, 1092 | |
Solubility in water: 0.5g/L (20°C) | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O | |
184.24 | |
184.24 | |
Solide cristallin |
99% | |
98.5 | |
65.0°C to 68.0°C | |
297.0°C to 298.0°C | |
0.5% max. (55°C) | |
98.5% min. (GC) | |
(C6H5)2CHOH | |
06, IV, 4648 | |
benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl | |
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N | |
Diphénylméthanol | |
7037 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincez avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au sa
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-033-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DC7452000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Benzhydrol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.