Learn More
Chlorure de benzènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12153741
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-09-9
Formule moléculaire C6H5ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 176.62
Numéro MDL MFCD00007426
Clé InChI CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
CID PubChem 7369
Nom IUPAC Chlorure de benzènesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 14.5°C
Densité 1.3840g/mL
Point d’ébullition 251.0°C to 252.0°C
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H5SO2Cl
Indice de réfraction 1.5508 to 1.5528
Quantité 5 L
Beilstein 11,34
Fieser 01,46; 05,22; 14,27
Merck Index 15,1073
Gravité spécifique 1.384
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 176.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos