Learn More
Benzbromarone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.96€ - 106.53€
Identifiants chimiques
CAS | 3562-84-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H12Br2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 424.08 |
Clé InChI | WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzbromarone, benzbromaron, desuric, urinorm, normurat, uricovac, minuric, exurate, hipurik, azubromaron |
CID PubChem | 2333 |
ChEBI | CHEBI:3023 |
Nom IUPAC | (3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(2-éthyl-1-benzofuran-3-yl)méthanone |
SMILES | CCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15678695
|
Thermo Scientific Acros
460900010 |
1 g |
32.96€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15688695
|
Thermo Scientific Acros
460900050 |
5 g |
106.53€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
3562-84-3 | |
424.08 | |
benzbromarone, benzbromaron, desuric, urinorm, normurat, uricovac, minuric, exurate, hipurik, azubromaron | |
CHEBI:3023 | |
CCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br |
C17H12Br2O3 | |
WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N | |
2333 | |
(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(2-éthyl-1-benzofuran-3-yl)méthanone |
Specifications
Benzbromarone | |
152.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
benzbromarone, benzbromaron, desuric, urinorm, normurat, uricovac, minuric, exurate, hipurik, azubromaron | |
WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N | |
(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(2-éthyl-1-benzofuran-3-yl)méthanone | |
2333 | |
424.08 |
3562-84-3 | |
0.5% max. | |
97.5% min. (GC) | |
C17H12Br2O3 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hot methanol | |
CCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br | |
424.08 | |
CHEBI:3023 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS PLaver le visage, les mains et toute peau exposée soigneusement après manipulation. EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 222-630-7
RUO – Research Use Only