Learn More
Benzalkonium chloride, MP Biomedicals™
53.11€ - 115.54€
Identifiants chimiques
CAS | 8001-54-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.66 |
Synonyme | Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17851421
|
MP Biomedicals
0215043083 |
250 g |
53.11€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17861421
|
MP Biomedicals
0215043091 |
1 kg |
115.54€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
8001-54-5 | |
C9H13ClN | |
170.66 | |
Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx |
Spécification
Benzalkonium chloride | |
8001-54-5 | |
C9H13ClN | |
170.66 |
Incolore | |
Viscous Solution | |
Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver à température ambiante (15°C à 30°C).