Learn More
Chlorure de benzalkonium, distribution d’alkyle C8-C16, solution aqueuse à 50 % en poids, Thermo Scientific Chemicals
145.00€ - 280.00€
Identifiants chimiques
CAS | 8001-54-5, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.66 |
Numéro MDL | MFCD00145757 |
Synonyme | Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10144780
|
Thermo Scientific Acros
263820010 |
1 L | Flacon en verre |
145.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10734034
|
Thermo Scientific Acros
263820025 |
2.5 L | Flacon en verre |
280.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
8001-54-5, 7732-18-5 | |
170.66 | |
Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride |
C9H13ClN | |
MFCD00145757 |
Spécification
Benzalkonium chloride | |
8001-54-5, 7732-18-5 | |
49.0, 48.0 | |
C9H13ClN | |
MFCD00145757 | |
0.9800g/mL | |
Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride | |
170.66 | |
130 mPa.s (20°C) | |
105°C |
Incolore à jaune | |
>100.0°C | |
52.0, 51.0 | |
C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC18H37 | |
49 to 52% (based on M.W.= 352.5) | |
15, 1061 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in benzene, almost insoluble in ether | |
0.98 | |
6 to 9 (10% aq. soln.) | |
Solution |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Nocif en cas d’ingestion.Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Avoid release to the environment.
danger
- Benzalkonium chloride, 50 wt% aqueous solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.